Learn More
Thermo Scientific™ Tellurite potassique Oxoid™
Code produit 13275459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 2 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13275459 10 x 2 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13275459 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0030J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.55€
    68.67€ / 10 pièces
    Économisez 48.88€
    41% de réduction
 Article restreint
En stock
La tellurite potassique Oxoid (3,5 %) est une solution à ajouter aux milieux de culture.
La tellurite potassique Oxoid (3,5 %) est une solution à ajouter aux milieux de culture.
Informations de commande :
Fourni 2 ml/flacon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tellurite potassique
Forme Liquide
Type de produit Tellurite
Quantité 10 x 2 ml
Rendement Le rendement dépendra de la formulation ; suivez les directives pour votre produit spécifique.