Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Proteose Peptone
Code produit 10461743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
25 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10461743 500 g 500g
13295719 5 kg 5kg
15892387 25 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10461743 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LP0085B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.69€
    168.75€ / 500g
    Économisez 132.94€
    44% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Oxoid Proteose Peptone is a specialty peptone containing proteoses as defined in the USP.
Thermo Scientific™ Oxoid Proteose Peptone is a specialty peptone containing proteoses as defined in the USP.
Particularly suitable for use in toxin production and fermentation applications or in culture media for bacteria with wide-ranging nutritional requirements.
  • Convient particulièrement à une utilisation dans la production de toxines et dans les milieux de culture pour les bactéries ayant des besoins nutritionnels très variés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : USP.
Contenu et stockage Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Forme Poudre
Type de produit Peptone
À utiliser avec (application) Culture media or fermentation processes
Quantité 500 g
Protein Source Pork / Beef / Soy
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.