Learn More
Thermo Scientific™ Gélose purifiée Oxoid™
Code produit 10260343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10260343 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10260343 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LP0028B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    828.00€
    455.37€ / 500g
    Économisez 372.63€
    45% de réduction
 Article restreint
En stock
La gélose purifiée Oxoid est une gélose exceptionnellement brillante et claire recommandée pour les études d’électrophorèse, mais qui convient également à de nombreuses applications bactériologiques.
La gélose purifiée Oxoid est une gélose exceptionnellement brillante et claire recommandée pour les études d’électrophorèse, mais qui convient également à de nombreuses applications bactériologiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Déshydratée ; gélose purifiée
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 10.3 L
Pour un usage en laboratoire uniquement