Learn More
Thermo Scientific™ Dessicateur de remplacement Oxoid™ (distributeur)
Code produit 10200343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Dessiccant de rechange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10200343 Dessiccant de rechange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10200343 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ST9100
 Article restreint
En stock
Maintenez un faible taux d’humidité dans votre environnement lorsque vos stockez des produits AST destinés aux tests manuels de sensibilité aux antimicrobiens.
Maintenez un faible taux d’humidité dans votre environnement lorsque vous stockez des produits AST pour les tests manuels de sensibilité aux antimicrobiens grâce au dessicateur de remplacement Thermo Scientific™ Oxoid™ (distributeur).
Le desséchant de rechange Oxoid est adapté aux distributeurs de disques de sensibilité aux antimicrobiens 8 et 12 places.
Il s’agit de l’une des méthodes les plus simples et les plus couramment utilisées pour les tests de sensibilité, la diffusion en disques est extrêmement flexible et offre une vaste gamme d’antibiotiques et de concentrations qui peuvent facilement être modifiés en fonction des besoins.
la diffusion en disque permet de classer non seulement les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par le biais de résultats quantitatifs, mais propose également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Présence de mutants résistants
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Dessicateur de remplacement Oxoid (distributeur)
Type de produit Dessiccant de rechange