Learn More
Thermo Scientific™ Indicateur anaérobie à la résazurine Oxoid™
Code produit 10371053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10371053 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10371053 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BR0055B
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La résazurine Oxoid est une bandelette indicatrice pour utilisation avec les systèmes de cuve anaérobie.
La résazurine Oxoid est une bandelette indicatrice pour utilisation avec les systèmes de cuve anaérobie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Indicateur anaérobie, résazurine
Gamme de produits Thermo Scientific Oxoid
Quantité 100/paquet