Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au citrate Simmons (déshydratée)
Description
Différenciez les bactéries de la famille des entérobactéries grâce à l’utilisation du citrate avec la gélose au citrate Simmons de Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). Le milieu est une forme solidifiée du milieu au citrate de Koser qui présentait un inconvénient lié au faux aspect de développement qui se produisait lorsque de grands inocula étaient utilisés. Simmons1 a modifié la formulation de Koser en ajoutant de la gélose et du bleu de bromothymol2. Il est conforme aux recommandations de l’APHA3.
La gélose au citrate Simmons est utilisée comme inclinaison dans les tubes à essai ou comme milieu sur plaque dans les boîtes de Petri. Le développement positif (c’est-à-dire utilisation de citrate) produit une réaction alcaline et modifie la couleur du milieu du vert au bleu vif, tandis que dans un test négatif (c’est-à-dire pas d’utilisation de citrate), la couleur du milieu reste inchangée.
Escherichia coli, y compris les sérotypes provenant de l’entérite épidémique infantile, ainsi que les espèces Shigella, Yersinia et Edwardsiella ne se développent pas dans le milieu. Serratia et la majorité des espèces Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Proteus et Providencia, à l’exception des espèces Morganella morganii et Klebsiella rhinoscleromatis, utilisent le citrate et produisent la coloration bleue caractéristique 4.
La gélose au citrate Simmons peut être utilisée pour différencier les Salmonella enteritidis et les bactéries Salmonella de sous-genres II, III et IV positives au citrate des Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum négatives au citrate.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Référence industrielle : AOAC, BAM, USDA. |
| Description | Gélose au citrate Simmons |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour 21,7 L de milieu |
Pour un usage en laboratoire uniquement