Learn More
Thermo Scientific™ Disque SPS Oxoid™
Code produit 10127462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 disques/cartouche
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10127462 50 disques/cartouche 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10127462 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DD0016T
 Article restreint
En stock
Le disque SPS Thermo Scientific™ Oxoid est utilisé pour l’identification présumée de Peptostreptococcus anaerobius.
Le disque SPS Thermo Scientific™ Oxoid est utilisé pour l’identification présumée de Peptostreptococcus anaerobius.
Format de disque de sensibilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Disque SPS
Substances à analyser détectables P. anaerobius
Format Disques de sensibilité
Type Disque SPS
Quantité 50 disques/cartouche