Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose STAA (déshydratée)
Code produit 13215909
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13215909 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13215909 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0881B
Milieu pour l’isolement de Brochotrix thermosphacta dans des échantillons alimentaires.
La base de gélose STA (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™ est utilisée pour l’isolement de Brochotrix thermosphacta dans des échantillons alimentaires. Le milieu STA (base de gélose STA + supplément sélectif STA SR0151) a été mis au point à partir de la formule décrite par Gardner1 et est recommandé pour l’analyse microbiologique de la viande et des produits carnés par la norme ISO 13722:1996.
Brochotrix thermosphacta est un bacille à gram positif qui constitue une grande partie de la flore responsable de la dégradation des viandes et produits à base de viande. Bien que Brochothrix thermosphacta ne soit pas considéré comme un agent pathogène, il s’agit d’un organisme très important sur le plan économique car il est responsable de la dégradation des viandes. En effet, celui-ci se développe dans de nombreux produits à base de viande et la plupart des viandes et produit des produits métaboliques malodorants pouvant rendre la viande indigeste3.
Le milieu STA est rendu sélectif par l’addition de sulfate de streptomycine, d’acétate de thallium et d’actidione (cycloheximide). Comme recommandé par le NMKL, le milieu STA a été mis au point à partir de la formule d’origine suite au retrait du cycloheximide, un agent sélectif considéré comme toxique. Grâce à cette méthode, le milieu peut être utilisé avec la viande, les produits à base de viande et certains produits à base de poisson.
Brochothrix thermosphacta résiste à de hautes concentrations en sulfate de streptomycine qui inhibent d’autres germes à gram positif et la plupart des germes à gram négatif. L’acétate de thallium inhibe la plupart des levures ainsi que de nombreux microorganismes aérobies et anaérobies facultatifs. L’addition de cycloheximide permet d’inhiber davantage les levures et les champignons filamenteux.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : ISO.
Description Base de gélose STAA
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 13,5 L
Pour un usage en laboratoire uniquement