Learn More
Thermo Scientific™ Carte de réaction jetable pour groupage streptococcique Oxoid™
Code produit 10075762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 cartes
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10075762 50 cartes 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10075762 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DR0500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.25€
    30.55€ / 50 pièces
    Économisez 11.70€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
La carte de réaction jetable pour groupage streptococcique Oxoid est utilisée avec les réactifs pour groupage streptococcique.
Un test d’agglutination au latex pour l’identification des groupes streptococciques A, B, C, D, F et G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Lyophilisé de 2° à 25°C et reconstitué entre 2° et 8°C
Description Carte de réaction jetable pour groupage streptococcique
Type Carte de réaction pour les tests de streptocoques
Groupe d’organismes Groupes A, B, C, D, F et G
Quantité 50 cartes