Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité antimicrobienne à la témocilline Oxoid™
Code produit 15681344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
30 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration
15681344 30 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15681344 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CT1952B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.50€
    52.56€ / 5 pièces
    Économisez 8.94€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles et d’une gamme complète de disques pour tests de sensibilité aux antimicrobiens, faciles à utiliser et de grande qualité.
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes AST dont les disques de sensibilité antimicrobienne à la témocilline Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables et faciles à utiliser.
La simplicité d’utilisation est garantie grâce aux cartouches incassables à ressort, à l’étiquetage facile à lire et aux indicateurs de fin de cartouches.
La diffusion en disque permet de classer non seulement les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par le biais de résultats quantitatifs mais propose également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Présence de mutants résistants
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un sachet déshydratant afin de maintenir un niveau d’humidité <2 %, ce qui garantit une stabilité à long terme. <2%, ensuring long term stability.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Témocilline
Certifications/Conformité Conforme aux directives définies en interne relatives à la méthodologie CLSI.
Concentration 30 μg
Description Disques de sensibilité antimicrobienne Oxoid Témocilline
Code de l’antibiotique TEM
Type de produit Disques de sensibilité aux antimicrobiens
Type de test Sensibilité aux antimicrobiens
Nb par paquet 5 cartouches /bte.
Type d’emballage 50 disques/cartouche
Quantité 50 disques / cartouche
Réservé à un usage diagnostique in vitro.