Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens au triméthoprime/sulfaméthoxazole 1:19 Oxoid™, 25 μg
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des micro-organismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de test de sensibilité aux antimicrobiens (AST) conjointement avec les disques de sensibilité aux antimicrobiens au triméthoprime/sulfaméthoxazole 1:19 Thermo Scientific™ Oxoid™, fiables et simples d’utilisation.
La diffusion de disques permet non seulement de classer les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Présence de mutants résistants
- Activité bêta-lactamase
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Triméthoprime/sulfaméthoxazole |
| Certifications/Conformité | Conformes aux directives CLSI, DIN, SFM |
| Concentration | 25μ g |
| Description | Disques de sensibilité aux antimicrobiens au triméthoprime/sulfaméthoxazole 1:19 Oxoid |
| Code de l’antibiotique | SXT |
| Type de produit | Disques de sensibilité aux antimicrobiens |
| Type de test | Sensibilité aux antimicrobiens |
| Nb par paquet | 5 cartouches /bte. |
| Type d’emballage | 50 disques / cartouche |
| Quantité | 50 disques / cartouche |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.