Learn More
Thermo Scientific™ Gélose aux trois sucres et au fer (déshydratée)
Description
Différenciez les entérobactéries selon leur capacité à fermenter le lactose, le saccharose et le glucose, et à produire du sulfure d’hydrogène grâce à la gélose aux trois sucres et au fer (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. La gélose aux trois sucres et au fer repose sur de la gélose au fer de Kligler. En outre, elle contient du saccharose pour la détection des espèces fermentant le saccharose.
Le milieu composite contient une peptone, de la poudre “Lab-Lemco” et des extraits de levure afin d’obtenir des composés azotés et des éléments traces pendant que le chlorure de sodium maintient l’équilibre osmotique. Le lactose, le saccharose et le glucose sont les glucides fermentables. Le thiosulfate de sodium et les ions ferriques constituent l’indicateur de H2S, tandis que le rouge de phénol constitue l’indicateur de pH.
Les bactéries qui fermentent l’un des trois sucres dans le milieu produiront des sous-produits. Ces sous-produits sont généralement des acides, qui modifieront la couleur du rouge de phénol en jaune. La position du changement de couleur distingue la production d’acide associée à la fermentation du glucose des sous-produits d’acide issus de la fermentation du lactose ou du saccharose. De nombreuses bactéries qui peuvent fermenter les sucres dans le bout anaérobie du tube sont des entérobactéries.
Réactions typiques des organismes dans la gélose aux trois sucres et au fer :
| Organisme | Inclinaison | Bout | Gaz | H2S |
| Escherichia coli ATCC® 8739* | A | A | + | - |
| Proteus hauseri ATCC® 13315* | A | A | + | + |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027* | ALK | ALK | - | - |
| Salmonella enteritidis ATCC® 13076* | ALK | A | + | + |
ALK – Alkaline
A – Acid
La gélose aux trois sucres et au fer est recommandée pour l’identification présumée des colonies ou des sous-cultures de milieux d’étalement tels que la gélose Salmonella Shigella (modifiée) (CM0533), la gélose de sulfite de bismuth (CM0201), la gélose vert brillant (CM0263), la gélose MacConkey n° 3 (CM0115), ou la gélose de désoxycholate-citrate (Hynes) (CM0227).
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Référence industrielle : AFNOR, AOAC, BSI, FDA, ISO, NMKL, USDA. |
| Description | Gélose aux trois sucres et au fer |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour 7,7 L de milieu |
Pour un usage en laboratoire uniquement