Learn More
Thermo Scientific™ Solution à 40 % d‘urée Oxoid™
Code produit 11934052
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 5 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11934052 10 x 5 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11934052 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0020K
Solution à 40 % d’urée Oxoid : solution utilisée pour l’ajout aux milieux de culture.
La solution Oxoid Urea 40 % est utilisée comme ajout aux milieux de culture.
  • Pour milieu de 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Solution à 40 % d‘urée
Forme Liquide
Type de produit Supplément
Quantité 10 x 5 ml
Rendement Chaque flacon permet de fabriquer 100 ml de milieu