Learn More
Thermo Scientific™ Milieu au thioglycolate USP (déshydraté)
Code produit 10321003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10321003 500 g 500g
10259522 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10321003 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0173B
 Article restreint
En stock
Cultivez des organismes aérobies et anaérobies dans le cadre de tests de stérilité et ce, grâce à ce milieu.
Cultivez des organismes aérobies et anaérobies dans le cadre de tests de stérilité grâce au milieu au thioglycolate Thermo Scientific™ Oxoid™ (USP) (déshydraté). Le milieu est préparé selon la formule spécifiée dans la pharmacopée américaine1 pour les tests de stérilité ; il est conforme aux formulations détaillées dans les pharmacopées britannique et européenne 2,3,4.
Le milieu au thioglycolate est adapté à la culture d’organismes aérobies et anaérobies. Le thioglycolate de sodium agit comme un agent de réduction et neutralise les effets toxiques des composés contenant du mercure utilisés en tant que conservateurs dans les solutions pour injection, etc.
  • Adapté à la culture d’organismes aérobies et anaérobies.
  • Milieu bien tamponné : les réactions acides ou alcalines génèrent une altération tout à fait négligeable en réaction au milieu.
  • Le thioglycolate de sodium du milieu neutralise les effets toxiques des composés contenant du mercure utilisés en tant que conservateurs dans les solutions pour injection.
Si la solution soumise à l’essai contient une substance bactériostatique, il est nécessaire, afin d’éviter un faux résultat négatif, d’établir l’activité bactériostatique du produit par la méthode décrite dans la pharmacopée américaine1. Le milieu thioglycolate USP est également recommandé pour la culture d’espèces de Clostridium. Sealey5 a trouvé que des milieux testés, le milieu thioglycollate USP a donné les meilleurs résultats pour la culture et l’entretien des Desulfotomaculum nigrificans.
Le contrôle de la qualité microbiologique est effectué conformément aux normes USP, BP, EP et ISO 11133:20146.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Milieu au thioglycolate, USP
Forme Poudre
Type de milieu Thioglycollate Medium
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 16.9 L
Pour un usage en laboratoire uniquement