Learn More
Thermo Scientific™ Disques de facteur V Oxoid™
Code produit 11913842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 disques/cartouche
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11913842 50 disques/cartouche 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11913842 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DD0004T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.40€
    28.60€ / 50 pièces
    Économisez 21.80€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Le disque de facteur V Thermo Scientific™ Oxoid est utilisé pour l’identification des sous-esp. d’Haemophilus.
Le disque de facteur V Thermo Scientific™ Oxoid est utilisé pour l’identification des sous-esp. d’Haemophilus.
Alertes de commande :
50 disques / cartouches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -10°C à -20°C
Description Disques de facteur V
Substances à analyser détectables Sous-esp. d‘Haemophilus
Type Disque de facteur X
Type d’emballage 1 carton/boîte
Quantité 50 disques/cartouche