Learn More
Thermo Scientific™ Supplément Vancomycine Oxoid™
Description
Le supplément Vancomycine Thermo Scientific™ Oxoid est à ajouter aux milieux sélectifs pour l’isolement d’entérocoques résistant à la vancomycine (ERV) et d’entérocoques hautement résistants aux aminoglycosides (HLARE) à partir d’échantillons cliniques.
- Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Spécification
Spécification
| Description | Supplément Vancomycine Oxoid™ |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Vancomycine |
| Type d’emballage | 5 mg/Vial |
| Quantité | 10 / boîte |
| Espèces | VRE et HLARE, High-level Aminoglucoside-resistant Enterococci (HLARE) |