Learn More
Thermo Scientific™ Supplément Vitox Oxoid™
Code produit 12731870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rendement:
Chaque flacon permet de fabriquer 2 L de milieu
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Rendement Conditionnement
12731870 Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu 10 pièces
13265709 Chaque flacon permet de fabriquer 2 L de milieu 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12731870 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0090A
 Article restreint
En stock
Le supplément d’Oxoid Vitox est utilisé pour la préparation du milieu Thayer Martin et du milieu de la ville de New York pour l’isolement de la Neisseria spp.
Le supplément d’Oxoid Vitox est utilisé pour la préparation du milieu Thayer Martin et du milieu de la ville de New York pour l’isolement de la Neisseria spp.
  • Contenu : Supplément Vitox (5 flacons) plus liquide reconstituant (5 flacons)
  • Ajouter à la base de gélose GC, réf. CM0367B
Informations de commande :
  • Chaque flacon de Vitox plus liquide reconstituant complète 500 ml de milieu
Inclut :
  • Cinq flacons de Vitox et cinq flacons de liquide de reconstitution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Supplément Vitox
Forme Lyophilisation
Type de produit Supplément
Type d’emballage 2 x 5/Paquet
Quantité 2 x 5/boîte
Rendement Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu