Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Vogel-Johnson (déshydratée)
Code produit 10527863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10527863 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10527863 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0641B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolez et identifiez par présomption Staphylococcus aureus à partir d’échantillons cliniques et d’aliments grâce à ce milieu sélectif.
Isolez et identifiez par présomption Staphylococcus aureus à partir d’échantillons cliniques et d’aliments grâce la gélose Vogel-Johnson Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). Le milieu est basé sur la formule correspondant à la Pharmacopée américaine1. Staphylococcus aureus réduit la tellurite en tellure métallique dans le milieu et apparaît comme colonies noires.
Staphylococcus aureus est une bactérie à gram-positif, de forme ronde et qui peut causer des infections de la peau et des tissus mous comme des abcès, des furoncles et de la cellulite. Bien que la plupart des infections à staphylocoques ne soient pas graves, S. aureus peut causer de graves infections telles que des infections sanguines, une pneumonie ou des infections osseuses et articulaires.
La gélose Vogel-Johnson permet une détection précoce de Staphylococcus aureus à partir d’aliments fortement contaminés et d’échantillons cliniques en sélectionnant et en identifiant des souches de coagulase positive et de fermentation du monitol.
  • Sélectif : la tellurite, le chlorure de lithium et la concentration élevée de glycine inhibent la plupart des organismes contaminants.
  • Facilité de lecture : Staphylococcus aureus se présente comme des colonies noires en raison de leur capacité à réduire la tellurite en tellure métallique.
  • Conforme à la Pharmacopée américaine1.
  • Permet la détection précoce du Staphylococcus aureus à partir d’aliments fortement contaminés et d’échantillons cliniques en sélectionnant et en identifiant les souches de coagulase positive et de de fermentation du monitol.
Vogel et Johnson2 ont modifié la formule de gélose à base de glycine tellurite de Zebovit et al.3 en doublant la concentration de mannitol à 1 % (v/v) et en ajoutant le rouge de phénol comme indicateur de pH. La réaction de fermentation améliorée qui se produit suite à l’augmentation de la teneur en mannitol est clairement indiquée par le développement de zones jaunes entourant les colonies.
Une incubation prolongée peut entraîner la croissance de colonies noires à coagulase négative et, si ces organismes fermentent également du mannitol, leur apparence peut les identifier de manière erronée comme Staphylococcus aureus. Dans ces circonstances, d’autres tests d’identité doivent être effectués avant de conclure que l’organisme est Staphylococcus aureus.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : FDA.
Description Gélose Vogel-Johnson
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 8,2 L
Pour un usage en laboratoire uniquement