Learn More
Thermo Scientific™ Disques de facteur X Oxoid™
Code produit 11459858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
1 carton/boîte
5 carton/boîte
Conditionnement:
250 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
11459858 5 carton/boîte 250 pièces
11933842 1 carton/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459858 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DD0003B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    124.27€ / 250 pièces
    Économisez 13.73€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Effectuez l’identification d’Haemophilus spp. avec les disques Thermo Scientific™ Oxoid X Factor.
Effectuez l’identification d’Haemophilus spp. avec les disques Thermo Scientific™ Oxoid X Factor.
Alertes de commande :
50 disques / cartouches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -10°C à -20°C
Description Disques de facteur X
Substances à analyser détectables Sous-esp. d’Haemophilus
Type Disque de facteur X
Type d’emballage 5 carton/boîte
Quantité 50 disques/cartouche