Learn More
Thermo Scientific™ Disque de facteur X + V Oxoid™
Code produit 11923842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Sous-esp. d‘Haemophilus
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables
11923842 Sous-esp. d‘Haemophilus
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11923842 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DD0005T
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Le disque de facteur V + X Oxoid est utilisé pour l’identification des sous-esp. d’Haemophilus.
Le disque de facteur V + X Oxoid est utilisé pour l’identification des sous-esp. d’Haemophilus.
50 disques / cartouches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -10°C à -20°C
Description Disques de facteur X + V
Substances à analyser détectables Sous-esp. d‘Haemophilus
Type Disque de facteur V
Type d’emballage 1 carton/boîte