Learn More
Thermo Scientific™ Disque de facteur X & V Oxoid™
Code produit 11499858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Disques 5 x 50
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499858 Disques 5 x 50 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11499858 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DD0005B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    124.33€ / 250 pièces
    Économisez 11.67€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Pour l’identification des espèces Haemophilus
Pour l’identification des espèces Haemophilus.
50 disques/cartouche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Substances à analyser détectables Sous-esp. d‘Haemophilus
Type Disque de facteur V
Quantité Disques 5 x 50