Learn More
Thermo Scientific™ Poudre d‘extrait de levure Oxoid™, 5 kg
Code produit 10108202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 de chaque
5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10108202 500 g 500g
11493979 1 de chaque 2.50kg
10118202 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10108202 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LP0021B
 Article restreint
En stock
La poudre d’extrait de levure Oxoid est un autolysat de levure séché qui fournit une source nutritive d’azote et de vitamines.
La poudre d’extrait de levure Oxoid est un autolysat de levure séché qui fournit une source nutritive d’azote et de vitamines.
  • Recommandé pour le comptage des plaques des organismes dans l’eau
  • Augmente le rendement des organismes de nombreux milieux ou bouillons de fermentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Description Poudre d‘extrait de levure
Forme Poudre
Type de produit Extrait de levure
À utiliser avec (application) Culture media or fermentation processes
Quantité 500 g
Protein Source Yeast Extract
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.