Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour Yersinia Oxoid™
Code produit 11484179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484179 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11484179 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0109E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.88€
    135.35€ / 10 pièces
    Économisez 88.53€
    39% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le supplément sélectif Oxoid Yersinia est utilisé pour l’isolement de Yersinia enterocolitica.
Le supplément sélectif Oxoid Yersinia est utilisé pour l’isolement de Yersinia enterocolitica.
  • Ajouter à la base de gélose sélective pour Listeria, référence CM0653B
  • Chaque flacon contient 500 ml de milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Supplément sélectif pour les yersinia
Forme Lyophilisation
Type de produit Supplément sélectif
Quantité 10/boîte
Rendement Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Espèces Yersinia