Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid™ Ceftazidime/Avibactam
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des micro-organismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) dont les disques de sensibilité aux antimicrobiens Ceftazidime/Avibactam Thermo Scientific™ Oxoid™ sont fiables et faciles à utiliser.Les disques Ceftazidime/Avibactam sont indiqués pour le traitement des infections urinaires compliquées, y compris la pyélonéphrite, chez les patients âgés de 18 ans ou plus.Associés au métronidazole, ils sont également indiqués pour le traitement des infections intra-abdominales compliquées.
Les cartouches incassables à ressort, les étiquettes faciles à lire et les indicateurs de fin de cartouche offrent une simplicité d’utilisation.
La diffusion en disque permet de classer non seulement les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par le biais de résultats quantitatifs, mais propose également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Présence de mutants résistants
- Activité bêta-lactamase
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un sachet déshydratant afin de maintenir un niveau d’humidité de < 2 %, ce qui garantit une stabilité à long terme.
Les disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid Ceftazidime / Avibactam sont disponibles dans deux concentrations pour être conformes aux niveaux recommandés par les normes CLSI ou EUCAST. Les disques Oxoid sont fabriqués conformément aux normes de qualité appropriées, notamment les normes BS EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 et FDA 21 CFR part 820, et sont soumis à des tests complets de contrôle de la qualité afin de garantir une précision et une reproductibilité optimales.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Ceftazidime/Avibactam |
| Concentration | 10/4 µg |
| Description | Disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid Ceftazidime/Avibactam |
| Code de l’antibiotique | CZA |
| Type de produit | Disques de sensibilité aux antimicrobiens |
| Type de test | Sensibilité aux antimicrobiens |
| Nb par paquet | 5 cartouches /bte. |
| Type d’emballage | 50 disques / cartouche |
| Quantité | 50 disques / cartouche |
Marquage CE-IVD