Learn More
Acide oxolinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10770540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10770540 5 g Flacon en verre 5g
10564408 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10770540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431510050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14698-29-4 | C13H11NO5 | 261.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14698-29-4
Formule moléculaire C13H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 261.23
Numéro MDL MFCD00056775
Clé InChI KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxolinic acid, nidantin, dioxacin, emyrenil, prodoxal, prodoxol, ossian, gramurin, oksaren, oxolinic
CID PubChem 4628
ChEBI CHEBI:138856
Nom IUPAC 5-ethyl-8-oxo-2H,5H,8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxolinic acid
Point de fusion 314.0°C to 316.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,7044
Poids de la formule 261.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxolinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.