Learn More
Oxolinic acid, MedChemExpress
Description
Oxolinic acid is an antibiotic against both Gram-negative and Gram-positive bacteria. Oxolinic acid can be used for the research of acute and chronic urinary tract infections. Oxolinic acid is a DNA/RNA synthesis inhibitor. Oxolinic acid acts a dopamine uptake inhibitor and stimulants locomotor effect in mice.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxolinic acid |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 14698-29-4 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H11NO5 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 1 mg/mL (3.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=CN(CC)C2=C(C=C3C(OCO3)=C2)C1=O)O |
| Afficher plus |