Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide oxonique, sel de potassium, 97,5 %
Code produit 10524111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10524111 25 g Flacon en verre 25g
10173750 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10524111 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 168530250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2207-75-2 | C4H2KN3O4 | 195.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2207-75-2
Formule moléculaire C4H2KN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 195.18
Numéro MDL MFCD00010565
Clé InChI IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium oxonate, oteracil potassium, oxonic acid potassium salt, allantoxanic acid potassium salt, potassium azaorotate, oxonic acid, potassium salt, oxonate, potassium, oxonate, allantoxanic acid
CID PubChem 2723920
ChEBI CHEBI:80230
Nom IUPAC 4,6-dioxo-1H-1,3,5-triazine-2-carboxylate de potassium
SMILES [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxonic acid, potassium salt
Note relative au nom 97.5%
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 24, 451
Poids de la formule 195.18
Pourcentage de pureté 97.5%
Forme physique Poudre cristalline