Learn More
Sel potassique à acide oxonique, TRC
Code produit 30423135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30423135 10 g
30409901 5 g
30420124 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30423135 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO87006010G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2207-75-2
Formule moléculaire C4 H2 N3 O4 . K
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Nom IUPAC potassium ; 4,6-dioxo-1H-1,3,5-triazine-2-carboxylate
SMILES [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxonic Acid Potassium Salt
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4H3N3O4.K/c8-2(9)1-5-3(10)7-4(11)6-1;/h(H,8,9)(H2,5,6,7,10,11);/q;+1/p-1
Poids de la formule 194.9682