Learn More
Oxoprolintane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxoprolintane |
| CAS | 35259-27-9 |
| Formule moléculaire | C15 H21 N O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1-[1-(Phenylmethyl)butyl]-2-pyrrolidinone, (±)-1-(α-Propylphenethyl)pyrrolidin-2-one, 1-(α-Propylphenethyl)pyrrolidin-2-one, Oxoprolintane |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H21NO/c1-2-7-14(16-11-6-10-15(16)17)12-13-8-4-3-5-9-13/h3-5,8-9,14H,2,6-7,10-12H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2=O |
| Nom IUPAC | 1-(1-phénylpentan-2-yl)pyrrolidin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 231.33 |
| Poids de la formule | 231.1623 |