Learn More
Chlorhydrate d'oxprénolol-d7, TRC
Code produit 30409355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30409355 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30409355 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8705021MG
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxprenolol-d7 Hydrochloride
CAS 1189649-47-5
Formule moléculaire C15H17D7ClNO3
Quantité 1 mg
Synonyme 1-[(1-Methylethyl-d7)amino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-2-propanol Hydrochloride, 1-(Isopropylamino-d7)-2-hydroxy-3-[o-
Formule InChI InChI=1S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3;1H/i2D3,3D3,12D;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccccc1OCC=C)C([2H])([2H])[2H]
Poids moléculaire (g/mol) 308.85
Poids de la formule 308.1884