Learn More
Oxyberbérie, TRC
Code produit 30423035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30423035 25 mg
30419127 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30423035 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO87066525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 549-21-3
Formule moléculaire C20 H17 N O5
Poids moléculaire (g/mol) 351.35
Synonyme 8H-Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizin-8-one, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-, Berbin-8-one, 13,13a-didehydro-9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)- (8CI), Oxyberberine (6CI), 8-Oxoberberine, 8-Oxyberberine, Berberin-8-one, Berlambine, JKL 1073A, NSC 93138
SMILES O=C1C=2C(OC)=C(OC)C=CC2C=C3C4=CC=5OCOC5C=C4CCN13
Spécification
Nom chimique ou matériau Berlambine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H17NO5/c1-23-15-4-3-12-7-14-13-9-17-16(25-10-26-17)8-11(13)5-6-21(14)20(22)18(12)19(15)24-2/h3-4,7-9H,5-6,10H2,1-2H3
Poids de la formule 351.1107