Learn More
Oxyclozanide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15618775 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15618775 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15618775 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460881000
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Formule moléculaire C13H6Cl5NO3
Formule linéaire Cl3C6H(OH)C(=O)NHC6H2(OH)Cl2
Numéro MDL MFCD00864507
Quantité 100 mg
Synonyme oxyclozanide, oxiclozanidum, zanil, oxyclozanid, zanilox, diplin, 2,3,5-trichloro-n-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl-6-hydroxybenzamide, oxyclozanide inn:ban, oxyclozanidum inn-latin, oxiclozanida inn-spanish
Clé InChI JYWIYHUXVMAGLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(C(=O)NC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2O)C(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Nom IUPAC 2,3,5-trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphényl)-6-hydroxybenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 401.45
CID PubChem 16779
Poids de la formule 401.46
Pourcentage de pureté 98%