Learn More
Oxyclozanide, MedChemExpress
Code produit 16457386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16457386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16457386 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17594
MedChemExpress Oxyclozanide is a salicylanilide anthelmintic drug that mainly acts by uncoupling oxidative phosphorylation in flukes.
Oxyclozanide is a salicylanilide anthelmintic drug that mainly acts by uncoupling oxidative phosphorylation in flukes.
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H6Cl5NO3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (249.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)C2=C(O)C(Cl)=CC(Cl)=C2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 401.46
Poids de la formule 401.46
Pourcentage de pureté 98.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation