Learn More
Hirschmann™ Flacons d’oxygène
Code produit 11712293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
200 à 300 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11712293 200 à 300 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11712293 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 6500187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.21€
    79.91€ / 2 pièces
    Économisez 5.30€
    6% de réduction
En stock
Flacons d’oxygène marqués individuellement et étalonnés conformément à Winkler
  • Conforme à Winkler
  • Graduation blanche
  • Réglage précis
  • Avec étiquetage carré
  • Numéroté consécutivement en série sur le flacon et le bouchon en verre biseauté
Spécification
Volume (métrique) 200 à 300 ml
Hauteur (métrique) 135 mm