Learn More
Memmert™ Oxygen Control
For Use With: ICO150
Marque: Memmert™ ICO150T6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- N2 connection set includes a hose with coupling and clamp
- For controlling oxygen concentration
- Requires Active Microprocessor Control
Spécification
| 0.001 | |
| Adjustment range 1% to 20% O2 | |
| Controlling oxygen concentration by N2 inlet | |
| N2 connection set |