Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Moniteur d’insuffisance en oxygène, 0-25 % avec capteur à durée de vie de + 10 ans
Code produit 16278821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Oxygène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Conditionnement
16278821 Oxygène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16278821 Fournisseur PureAire Monitoring Systems, Inc. Code fournisseur 99116
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Parfait pour les installations qui utilisent de l’azote, de l’hélium et de l’argon. Le moniteur est le mieux adapté aux espaces confinés, aux emplacements cryogéniques et aux congélateurs. Reste précis à des températures aussi basses que -40°C. Notre
  • Longue durée de vie, durée de vie moyenne des capteurs de + 10 ans
  • Deux points de consigne pour 19,5 % et 18,0 %
  • Alarme sonore intégrée de 90 dB
  • Écran numérique et sortie analogique de 4-20 mA
  • Équerres de fixation murale
Pourquoi choisir PureAire ?
  • En tant que chef de file dans le secteur de la surveillance de l’oxygène et de la détection des gaz, PureAire est dédié à la sécurité de nos clients et des clients qu’ils servent, grâce à la fabrication de moniteurs durables, innovants et fiables.
Qu’est-ce qu’un moniteur O2 ?
  • Le moniteur d’insuffisance en O2 et de contrôle de l’air est conçu pour une surveillance continue où les faibles niveaux d’oxygène peuvent présenter un risque pour le personnel.
Pour quels gaz un moniteur O2 peut-il être utilisé ?
  • Les moniteurs d’oxygène PureAir peuvent être utilisés pour l’azote, l’argon et l’hélium.
L’installation est facile. Plug-in prêt.
  • Le moniteur est prêt à fonctionner immédiatement hors de la boîte. Il vous suffit de fixer l’unité sur le mur à 1-2 mètres de la source de gaz, de la brancher et de la mettre sous tension. Le moniteur commence à échantillonner les niveaux d’oxygène après une période de démarrage de 4 minutes. Les niveaux s’affichent clairement à l’écran pour faciliter l’accès et la visibilité.
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
Spécification
Profondeur (impériale) 3 in
Profondeur (métrique) 76 mm
Composants mesurés Oxygène
Dimensions (L x l x H) 5,125 x 3,15 x 3 po
Hauteur (impériale) 3,15 in
Hauteur (métrique) 80 mm
Plage d’humidité 0-95 % HR
Plage de températures (impériale) -40°F à +134°F
Plage de températures (métrique) -40 à +55°C
Tension 24 VCC / 250 mA
Garantie 2 années après ETD
Poids (impériale) 1,1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg
Largeur (impériale) 5,125 in
Largeur (métrique) 130 mm