Learn More
Aalborg™ Tube de débitmètre direct d’oxygène
Code produit 11822440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
16,5 l/min
250°ml/min.
300°ml/min.
4 l/min
5 l/min
50°ml/min.
500°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air unitSize
11822440 4 l/min 1 pièce
11802440 500°ml/min. 1 pièce
11892430 300°ml/min. -
11882430 50°ml/min. 1 pièce
11728298 16,5 l/min 1 pièce
11778288 250°ml/min. 1 pièce
11708298 5 l/min -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11822440 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur FT01325STVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.05€
    46.92€ / 1 pièces
    Économisez 17.13€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tube de débitmètre direct d’oxygène d’Aalborg™ complète un débitmètre qui est utilisé dans les systèmes fluidiques pour indiquer le débit du fluide.
  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Type Tube à débit direct d’oxygène
Largeur (métrique) 65 mm
Débit d’air 4 l/min