Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Moniteur d’oxygène pour boîte de gants avec capteur à durée de vie de + 10 ans
Code produit 16218831
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Boîte de gants
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16218831 Boîte de gants 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16218831 Fournisseur PureAire Monitoring Systems, Inc. Code fournisseur 99142
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour les petits boîtiers ou les environnements sous vide utilisant de l’azote ou de la cryogénie. Les sites de surveillance comprennent les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs, les hôpitaux, les universités et les laboratoires. Le moniteur reste précis dans les environnements inertes jusqu’à 0 % d’oxygène.
  • Longue durée de vie, durée de vie moyenne des capteurs de + 10 ans
  • Deux points de consigne pour 19,5 % et 18,0 %
  • Alarme sonore intégrée de 90 dB
  • Écran numérique et sortie analogique de 4-20 mA
  • Support de montage de la boîte à gants
Pourquoi choisir PureAire ?
  • En tant que chef de file dans le secteur de la surveillance de l’oxygène et de la détection des gaz, PureAire est dédié à la sécurité de nos clients et des clients qu’ils servent, grâce à la fabrication de moniteurs durables, innovants et fiables.
Qu’est-ce qu’un moniteur O2 ?
  • Le moniteur d’insuffisance en O2 et de contrôle de l’air est conçu pour une surveillance continue où les faibles niveaux d’oxygène doivent être suivis.
Installation Plug-in prêt.
  • Le moniteur est prêt à fonctionner immédiatement hors de la boîte. Il vous suffit de fixer l’unité sur la boîte et de la brancher. Le moniteur commence à échantillonner les niveaux d’oxygène après une période de démarrage de 4 minutes. Les niveaux s’affichent clairement à l’écran pour faciliter l’accès et la visibilité.
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
Spécification
Certifications/Conformité CE
Profondeur (impériale) 3 in
Profondeur (métrique) 76 mm
Dimensions (L x l x H) 3 x 5,125 x 3,15 po
À utiliser avec (équipement) Boîte de gants
Hauteur (impériale) 3,15 in
Hauteur (métrique) 80 mm
Plage d’humidité 0 à 95 %
Plage de températures (impériale) -40°F à +134°F
Plage de températures (métrique) -40 à +55°C
Tension 24 V
Garantie 2 années après ETD
Poids (impériale) 1,1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg
Largeur (impériale) 5,125 in
Largeur (métrique) 130 mm