Learn More
WTW™ Kits de test d’oxygène
Description
Tube réactif prêt à l'emploi
• Pour photomètres pHotoFlex, S6, S12, Spektral et Spektroflex
• Reconnaissance automatique des tubes par code barre
• Tubes pré-remplis
• Mesure directe sur le tube avec reconnaissance automatique et résultat en mg/L
• Kit
• Accessoires obligatoires le volume prescrit d'échantillon.
• Pour photomètres pHotoFlex, S6, S12, Spektral et Spektroflex
• Reconnaissance automatique des tubes par code barre
• Tubes pré-remplis
• Mesure directe sur le tube avec reconnaissance automatique et résultat en mg/L
• Kit
• Accessoires obligatoires le volume prescrit d'échantillon.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Eau de surface, eau potable |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral |
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 1 à 20°C |
| Type | Kit de test cellulaire d’O2 pour la demande chimique en oxygène DCO |