Learn More
Oxyisofenphos, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isofenphos-oxon |
| CAS | 31120-85-1 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C15 H24 N O5 P |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Salicylic acid','isopropyl ester','ethyl isopropylphosphoramidate (8CI), Isofenphos oxon, Oxyisofenphos, Benzoic acid','2-[[ethoxy[(1-methylethyl)amino]phosphinyl]oxy]-','1-methylethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H24NO5P/c1-6-19-22(18,16-11(2)3)21-14-10-8-7-9-13(14)15(17)20-12(4)5/h7-12H,6H2,1-5H3,(H,16,18) |
| SMILES | CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C |
| Nom IUPAC | 2-[éthoxy-(propan-2-ylamino)phosphoryl]oxybenzoate de propan-2-yle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 329.33 |
| Afficher plus |