Learn More
Oxypurinol, MedChemExpress
Code produit 16493787
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493787 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16493787 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19657
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
MedChemExpress Oxipurinol (Oxipurinol), the major active metabolite of Allopurinol, is an inhibitor of xanthine oxidase. Oxipurinol can be used to regulate blood urate levels and treat gout.
Oxipurinol (Oxipurinol), the major active metabolite of Allopurinol, is an inhibitor of xanthine oxidase. Oxipurinol can be used to regulate blood urate levels and treat gout.
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxypurinol
Forme physique Powder
CAS 2465-59-0
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H4N4O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme Oxipurinol
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (82.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(NN=C2)NC(N1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 152.11
Poids de la formule 152.11
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research