Learn More
Sulfate d'oxyquinoléine, TRC
Code produit 30418529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418529 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8769901G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline sulfate
CAS 134-31-6
Formule moléculaire 2 C9 H7 N O . H2 O4 S
Quantité 1 g
Synonyme 8-Quinolinol Sulfate (2:1), 8-Quinolinol','sulfate (2:1) (salt) (8CI,9CI), 8-Hydroxyquinoline sulfate, 8-Hydroxyquinoline sulfuric acid salt, 8-Hydroxyquinoline sulphate, 8-Quinolinol sulfate, 8-Quinolinol sulfate (salt), 8-Quinolinol sulphate, Chinosol, Criptonol, Cryptonol, Hydroxyquinoline sulfate, Khinozol, Octofen, Oxine sulfate, Oxyquinol, Oxyquinoline sulfate, Quinolin-8-ol sulfate (2:1), Quinosol, Quinosol extra, Solvochin-Extra, Sunoxol, Superol
Formule InChI InChI=1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
SMILES Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC quinolin-8-ol ; acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 388.39
Poids de la formule 388.0729