Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxytétracycline, peut être utilisé comme étalon secondaire
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxytetracycline |
| Type | Oxytetracycline |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Point de fusion | 183.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Rotation spécifique | − 223.00 |
| Couleur | Beige à jaune |
| Quantité | 500 mg |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 0.2g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, 25 mg/mL methanol, slightly soluble in acetone and chloroform, practically insoluble in ether |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Oxytetracycline
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.