Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihydrate d’oxytétracycline 95 %
Code produit 10631925 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10631925 10 g Flacon en verre 10g
10356910 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10631925 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 123840100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-64-6
Formule moléculaire C22H28N2O11
Poids moléculaire (g/mol) 496.469
Numéro MDL MFCD00151234
Clé InChI IMLJLCJZQLGHJS-JEKSYDDFSA-N
CID PubChem 54680691
Nom IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(diméthylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide ; dihydrate
SMILES CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxytetracycline dihydrate
Type Oxytetracycline Dihydrate
Note relative au nom 95%
Forme physique Poudre cristalline
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique On anhydrous substance: -203° to -216° (20°C, 589nm) (c=1, 0.1M HCl)
Eau 4 to 8%
Couleur Jaune
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Merck Index 14, 6976
Poids de la formule 496.46
Pourcentage de pureté ≥94% (on anhydrous substance)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxytetracycline dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.