Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’oxytétracycline, peut être utilisé comme étalon secondaire
Code produit 10287220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10287220 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10287220 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 301275000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxytetracycline hydrochloride
Type Oxytetracycline Hydrochloride
Forme physique Poudre cristalline
CAS 2058-46-0
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Beige à jaune
Quantité 500 mg
Formule moléculaire C22H25ClN2O9
Numéro MDL MFCD00135815
Beilstein 14, IV, 2633
Merck Index 15, 7075
Synonyme 5-Hydroxytetracycline hydrochloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: >100g/L. Other solubilities: 20g/L methanol
Clé InChI UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N
SMILES CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl
Nom IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(diméthylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-méthyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 496.897
CID PubChem 121235537
Poids de la formule 496.9
Pourcentage de pureté ≥97.0% Total Base (anhydrous and solvent free), ≥80 wt% (as is, calculated, HPLC)