Learn More
Chlorhydrate d’oxytétracycline, MP Biomedicals™
Code produit 17600877 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17600877 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17600877 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215014510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.95€
    71.40€ / 10g
    Économisez 3.55€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Synonyme : Alamycine ; chlorhydrate de 5-hydroxytétracycline, bisolvomycine, hydrocycline, NSC 9169, chlorhydrate de téramycine, tétramine, chlorhydrate de tétrane
L’oxytétracycline est un analogue de la tétracycline isolé à partir de l’actinomycète streptomyces rimosus. Il s’agit d’un antibiotique indiqué pour le traitement des infections causées par des micro-organismes à gram positif et gram-négatif, tels que Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae et Diptococcus pneumoniae. Le chlorhydrate d’oxytétracycline est utilisé dans les études sur le gène de résistance à l’oxytétracycline (otrA), pour étudier la fusion phagosome-lysosome (P-L) dans les cellules P388D1 et les sensibilités antibiotiques des isolats de Mycoplasma bovis. Énoncé d’utilisation : Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical™ sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Spécification
CAS 2058-46-0
Couleur Jaune
Quantité 10 g
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxytetracycline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride