Learn More
Oxytetracycline hydrochloride
Code produit 15464869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464869 25 g 25g
15474869 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464869 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62489.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.41€
    75.65€ / 25g
    Économisez 16.76€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Impairs mitochondrial protein synthesis | CAS: 2058-46-0 | C22H25ClN2O9 | 496.897 g/mol
Oxytetracycline is an antibiotic indicated for treatment of infections caused by Gram positive and Gram negative microorganisms such as Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, and Diplococcus pneumoniae. It is used in studies on the oxytetracycline-resistance gene (otrA). Oxytetracycline hydrochloride is used to study phagosome- lysosome (P-L) fusion in P388D1 cells1 and antibiotic susceptibilities of Mycoplasma bovis isolates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Oxytetracycline is an antibiotic indicated for treatment of infections caused by Gram positive and Gram negative microorganisms such as Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, and Diplococcus pneumoniae. It is used in studies on the oxytetracycline-resistance gene (otrA). Oxytetracycline hydrochloride is used to study phagosome- lysosome (P-L) fusion in P388D1 cells1 and antibiotic susceptibilities of Mycoplasma bovis isolates.
Solubility
Soluble in ethanol
Notes
Concentrated aqueous solutions at neutral pH will hydrolyze oxytetracycline and cause it to precipitate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2058-46-0
Formule moléculaire C22H25ClN2O9
Poids moléculaire (g/mol) 496.897
Numéro MDL MFCD00135815
Clé InChI UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N
CID PubChem 121235537
Nom IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxytetracycline hydrochloride
Type Oxytetracycline Hydrochloride
Forme physique Crystalline Powder
Point de fusion 180°C
Couleur Gray to Yellow
Quantité 25 g
Sensibilité Air and light sensitive
Beilstein 3853107
Merck Index 14,6976
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol
Poids de la formule 496.9
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxytetracycline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride