Learn More
Oxytetracycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Impairs mitochondrial protein synthesis
75.65€ - 263.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 2058-46-0 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C22H25ClN2O9 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 496.897 |
| Numéro MDL | MFCD00135815 |
| Clé InChI | UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N |
| CID PubChem | 121235537 |
| Nom IUPAC | (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| SMILES | CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15464869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62489.14 |
25g |
83.60€ 75.65€ / 25g Économisez 7.95€ 9% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
|
15474869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62489.22 |
100g |
263.00€
100g |
Expédition estimée: 25-09-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsOxytetracycline is an antibiotic indicated for treatment of infections caused by Gram positive and Gram negative microorganisms such as Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, and Diplococcus pneumoniae. It is used in studies on the oxytetracycline-resistance gene (otrA). Oxytetracycline hydrochloride is used to study phagosome- lysosome (P-L) fusion in P388D1 cells1 and antibiotic susceptibilities of Mycoplasma bovis isolates.
Solubility
Soluble in ethanol
Notes
Concentrated aqueous solutions at neutral pH will hydrolyze oxytetracycline and cause it to precipitate
Identifiants chimiques
| 2058-46-0 | |
| 496.897 | |
| UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| C22H25ClN2O9 | |
| MFCD00135815 | |
| 121235537 | |
| CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl |
Spécification
| Oxytetracycline hydrochloride | |
| Gray to Yellow | |
| C22H25ClN2O9 | |
| 3853107 | |
| Soluble in ethanol | |
| CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl | |
| 496.897 | |
| 496.9 |
| 2058-46-0 | |
| Air and light sensitive | |
| MFCD00135815 | |
| 14,6976 | |
| UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride | |
| 121235537 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 218-161-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QI8225000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Oxytetracycline hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride