Learn More
Oxytetracycline, MedChemExpress
Description
Oxytetracycline is an antibiotic belonging to the tetracycline class. Oxytetracycline potent inhibits Gram-negative and Gram-positive bacteria. Oxytetracycline is a protein synthesis inhibitor and prevents the binding from aminoacil-tRNA to the complex m-ribosomal RNA. Oxytetracycline also possesses anti-HSV-1 activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxytetracycline |
| CAS | 79-57-2 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H24N2O9 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.59 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])[C@@H](O)[C@]3([H])[C@](C)(O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 460.43 |
| Poids de la formule | 460.43 |
| Afficher plus |