Learn More
Oxytetracycline, MedChemExpress
Description
Oxytetracycline is an antibiotic belonging to the tetracycline class. Oxytetracycline potent inhibits Gram-negative and Gram-positive bacteria. Oxytetracycline is a protein synthesis inhibitor and prevents the binding from aminoacil-tRNA to the complex m-ribosomal RNA. Oxytetracycline also possesses anti-HSV-1 activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxytetracycline |
| CAS | 79-57-2 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H24N2O9 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.59 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])[C@@H](O)[C@]3([H])[C@](C)(O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 460.43 |
| Poids de la formule | 460.43 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?